Learn More
Thermo Scientific™ Postes de sécurité microbiologique de classe II MSC-Advantage™
GREENER_CHOICE
Code produit p-4529305 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale) intérieure:
2,95 pi
4 pi
4,92 pi
6 pi
Largeur (métrique) intérieure:
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) intérieure Largeur (métrique) intérieure unitSize
10795194 4 pi 1,2 m 1 pièce
10445753 6 pi 1,8 m 1 pièce
11762997 2,95 pi 0,9 m 1 pièce
11752997 4,92 pi 1,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10795194 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51025411
Edge
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économisez l’énergie grâce à ces postes de sécurité, qui associent conception innovante et qualités exceptionnelles offrant une efficacité énergétique et une fiabilité de haut niveau.
Économisez l’énergie grâce aux Postes de Sécurité Microbiologique de Classe II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™, qui associent conception innovante et qualités exceptionnelles offrant une efficacité énergétique et une fiabilité de haut niveau pour une amélioration générale du fonctionnement et de la maintenance. Consommation énergétique et émission de chaleur inférieures de 60 % Les postes de sécurité sont certifiés conformes à la norme de sécurité EN 12469.
Caractéristiques :
  • Disponibles en 90 cm, 120 cm, 150 cm et 180 cm
  • Contrôle par microprocesseur
  • Le grand affichage en façade (facilement lisible en position assise) permet une lecture constante des vitesses de circulation de l’air et de l’état du filtre
  • Le système exclusif d’indicateur de performance indique clairement quand l’entretien du poste est nécessaire
  • La vitre avant exclusive s’ouvre à une hauteur de travail de 20 cm, à une hauteur maximale de 53,5 cm, et s’abaisse facilement pour permettre le nettoyage intérieur
  • L’inclinaison ergonomique de la vitre à 10° apporte davantage de confort à l’utilisateur et limite sa fatigue
  • La technologie exclusive de circulation d’air et la conception innovante du moteur améliorent l’efficacité énergétique, le fonctionnement et l’aisance d’entretien ; excellente protection des échantillons
  • SmartPort : Méthode sûre, propre et homologuée TÜV pour l’acheminement de câbles et de tuyaux à vide à travers la paroi latérale du poste de sécurité biologique
  • Filtre d’arrivée d’air/d’évacuation : HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % pour une taille de particule de 0,3 µm
Structure :
  • Des composants accessibles par l’avant permettent d’effectuer rapidement le remplacement des filtres HEPA et des autres composants Le fonctionnement silencieux à <55 dBA contribue au confort de l’environnement de travail
  • Le plan de travail segmenté en acier inoxydable est facilement démontable pour nettoyage ou autoclavage
  • Accoudoirs standard conçus pour éviter tout blocage accidentel des manches de vêtement
  • La très grande surface de travail (0,56 m2 ou 0,84 m2) améliore la productivité
  • Le poste comporte uniquement des composants lisses, ce qui élimine le risque de blessures lors des opérations routinières de nettoyage, d’entretien courant et de maintenance
Certifications/Conformité
  • Totalement conforme à la norme de sécurité EN 12469, testé et certifié par l’organisme indépendant TUV Nord
Informations de commande :
Les accessoires comprennent une lampe UV programmable, une surface de travail monobloc et des options de piétement, un siège Ergolign, une étagère basse indépendante. Non commercialisés en Amérique du Nord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 12469, par T├╝V Nord, LNE (0.9 et 1.2 m). EN 12469, par T├╝V Nord (1.5 et 1.8 m)
Largeur (métrique) intérieure 1,2 m
Type de produit Enceinte de sécurité biologique
Niveau sonore <59 dBA
Prises Une double, à droite
Largeur (impériale) extérieure 51,1 in
Filtre d’évacuation de l’air HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % pour une taille de particules de 0,3 µm
Largeur (métrique) extérieure 130 cm
Consommation énergétique (mode à flux réduit) < 40 W
Ports Homologation TUV
Largeur (impériale) intérieure 4 pi
Hauteur (métrique) extérieure 152 cm
Profondeur (métrique) extérieure 80 cm
Tension 230 V
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) 200 W