Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires multi-cellules pour les spectrophotomètres GENESYS™ 140/150/180 et BioMate™ 160
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Spécification
Spécification
| Compatibilité | Compatible uniquement avec les cellules de 10 mm de trajet optique. Compatible avec les cellules de 4,5 ml et les semi-micro cellules avec fenêtres ≥ 3 mm de largeur (≥ 1000 μl). Remarque : Non compatible avec les microcellules (moins de 1000 μl en volume ou avec les spectrophotomètres GENESYS 30/40/50). |
| Type | Carrousel à 8 positions |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |
| Capacité | Jusqu’à 8 cellules |