Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot à plateau en plastique polyvalent
Code produit 15538943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15538943 850 x 480 x 1000 mm 1 pièce
15588933 1100 x 520 x 950 mm 1 pièce
15518943 1100 x 520 x 1020 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15538943 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur 65006
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Léger, facile à manipuler et très robuste pour une utilisation intensive. Le chariot à plateau en plastique polyvalent Multiroir Controlec™ offre une capacité de charge inégalée, des roues de qualité et des poignées ergonomiques pour un maximum de confort et de polyvalence dans une grande variété de secteurs.
Les chariots en plastique polyvalents conviennent à un grand nombre de secteurs d’activité, tels que les laboratoires, l’industrie, la médecine, la restauration, etc. Les caractéristiques techniques imbattables comprennent :
  • Cadre en aluminium et plateaux en PP à usage intensif
  • Gris ou noir
  • Chariots à 2 ou 3 plateaux
  • Deux dimensions de plateau : 850 x 480 mm ou 1100 x 520 mm
  • Capacité de charge inégalée : 80 kg par plateau et 250 kg par chariot
  • 4 roues pivotantes à roulement à billes : diamètre 100 mm, dont 2 avec freins
  • Le chariot en plastique multi-usage est livré démonté et —facile à assembler.
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 80 kg
Type de produit Chariot polyvalent
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 850 x 480 x 1000 mm
Matériau de la poignée Aluminium
Hauteur (métrique) 1000 mm
Longueur (métrique) 850 mm
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Aluminium
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 3
Matériau de l’étagère Polypropylène
Poids (métrique) 14,9 kg
Type de roue Roulement à billes, deux avec freins
Largeur (métrique) 480 mm