Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Innehåller
Carrousel à 15 places pour tubes de 50 ml
- Contrôle par microprocesseur numérique
- Cinq options de carrousel
- La vitesse réglable offre une action de mélange douce ou vigoureuse
- La tête inclinée réglable permet des angles de mélange de 95 à 180°
- Le minuteur comprend à la fois le mode de compte et le mode de compte à rebours
- L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
- Large plage de tensions : CA 100-240 V.
- Audible and visual alarm: En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique“Fin“ et clignote en permanence. L’alarme peut être arrêtée en appuyant sur n’importe quelle touche.
Specifikationer
Specifikationer
| Angle d’oscillation | 90 to 180° |
| Angle de rotation | Angle du carrousel : 95° - 180° (Six étapes : 95)° , 112° , 129° , 146° , 163° , 180º) |
| Capacité de charge (métrique) | 5 kg |
| Vitesse de rotation | 5 à 80 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | Ambient |
| Capacité | Tubes, tubes de culture avec carrousel à tambour |
| Capacité de tube | 50 ml |
| Type de produit | Carrousel à tubes |
| Certifications/Conformité | CE |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?