Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai multiple
Code produit 17181902 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu/naturel
Violet / naturel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17181902 Bleu/naturel 1 pièce
17191902 Violet / naturel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17181902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.90€
    28.39€ / 1 pièces
    Économisez 20.51€
    41% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support multitubes est le support à tubes le plus flexible, conçu pour être utilisé avec une multitude de diamètres et de hauteurs de tubes. Il contient pratiquement n’importe quel tube de marque de 10 à 30 mm de différentes hauteurs.
  • Des inserts interchangeables pour supports de tubes maintiennent fermement en place des tubes de différentes tailles, facilitant ainsi le travail des techniciens qui alternent constamment entre les récipients d'échantillonnage.
  • Les portoirs pour tubes à essai tournent et pivotent en position inclinée pour faciliter un pipetage plus confortable et permettre une meilleure visibilité
  • Conception unique de puits à goutte qui permet une meilleure rétention des tubes
  • Grille alphanumérique pour l’identification et la récupération rapides des échantillons
  • Poignées ergonomiques pour faciliter le transport du rack
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu/naturel
Capacité Tubes (5 à 50 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 6 et 20
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes
Dimensions (L x l x H) 30,9 x 10,7 x 7,7 cm
Longueur (métrique) 30.9 cm
Longueur (impériale) 12,2 in
Largeur (impériale) 4,2 in
Hauteur (impériale) 3 in
Type de produit Support universel multiple
Diamètre (métrique) interne 13 mm, 17 mm et 30 mm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 7.7 cm
Array 1 x 6, 2 x 10
Largeur (métrique) 10.7 cm