Learn More
ZVG™ Multiclean™ Rouleaux de chiffons de nettoyage
Code produit 17823545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
36 x 22 mm
35 x 37 cm
Épaisseur:
2 plis
3 plis
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur Conditionnement
17823545 35 x 37 cm 3 plis 1 rouleau
10024453 36 x 22 mm 2 plis 2 rouleaux
17863535 35 x 37 cm 2 plis 2 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17823545 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1145212
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La structure liée de ce chiffon de nettoyage assure une absorption élevée, tandis que le gaufrage point à point permet un nettoyage efficace.
  • Peut être fixé au mur ou posé sur un support au sol
  • Des chiffons résistants sont toujours prêts à nettoyer les surfaces en profondeur.
  • Convient à une utilisation dans l'industrie et l'artisanat, notamment pour la maintenance des machines.
  • Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés
  • Liés et hautement absorbants
  • Non pelucheux
  • Gaufrage point à point
  • Le rouleau contient 1000 feuilles détachables
Dans un procédé de fabrication novateur, les différentes couches du tissu de cellulose sont liées entre elles en de nombreux points sur toute la surface. Cela crée une structure unifiée très résistante à la déchirure. Ce procédé combine les avantages d'un chiffon épais (stabilité) avec ceux d'un chiffon multicouche (forte capacité d'absorption).
Spécification
Type de produit Essinge en papier
Longueur (impériale) 13,8 in
Longueur (métrique) 35 cm
Largeur (impériale) 14,6 in
Largeur (métrique) 37 cm
Matériau Papier recyclé
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 35 x 37 cm
Épaisseur 3 plis