Learn More
Gilson™ Multiple Column Adapter
Artikelnummer. 16666145 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
For Use With (Equipment):
Fraction Collector
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. For Use With (Equipment) Pakningsstørrelse
16666145 Fraction Collector Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16666145 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 174732
 Restricted Item
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
These accessories, which include drop detector heads, dispense needles, collection plates, and a multiple column adapter, are for use with Gilson fraction collectors.
  • Purification Technique HPLC
  • Used With Fraction Collector
Tekniske data
Description HPLC Purification Technique
For Use With (Equipment) Fraction Collector
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.