Learn More
Descripción
Le Axygen MultiRack Le système d'embouts a été conçu pour s'adapter à la plupart des pipettes du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en portoir, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire. Le MultiRack Le système d'embouts propose des embouts de longueur standard et étendue couvrant des volumes à partir de 1 μL à 1250 μL. Pour les conditionnements en portoir et en recharge, les pointes sont préchargées dans des inserts à code couleur faciles à charger. Avec un encombrement réduit et un portoir réutilisable, ce système utilise 30 % de plastique en moins, ce qui minimise l’impact environnemental. La possibilité d’empilement permet de gagner de la place sur la paillasse. Axygen MultiRack Les produits Tip System sont fabriqués dans le USA et rencontrer ISO normes. Toutes les pointes sont exemptes de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes détectables. Pour plus de détails, consultez notre page Certificats à l’adresse www.coring.com/lifesciences.
Caractéristiques
• Râtelier réutilisable avec systèmes de rechargement
• Encombrement réduit et conception empilable, permettant de gagner un espace précieux sur le plan de travail.
• Conseils étendus proposés en 10, 300 et 1250 μL (1000 μL (longueur étendue) volumes
• Des rayonnages à code couleur pour une identification facile du volume
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Volume (métrique) distribué | 0.1 to 10 μL |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Rouge |
| Couleur de rack | Rouge |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 13845 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR détectables |
| À utiliser avec (application) | Liquid Handling Viscous Liquids |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.