Learn More
ZVG™ Multisoft™ Lingettes à air comprimé
Description
Les surfaces sensibles nécessitent un traitement délicat. Ces chiffons spéciaux extra doux et peu pelucheux sont un choix idéal pour les tâches d'entretien et de polissage. Elles absorbent efficacement les liquides tels que la cire à polir et les libèrent uniformément sans compromettre leur résistance.
- Matériau Airlaid
- Cellulose blanche gaufrée
- Extra doux
- Sans latex ni silicone
- Résistant aux solvants
- Convient aux surfaces sensibles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette |
| Longueur (impériale) | 10,6 in |
| Longueur (métrique) | 27 cm |
| Largeur (impériale) | 12,6 in |
| Largeur (métrique) | 32 cm |
| Matériau | Polaire |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité d’emballage | 1 000 essuie-tout |
| Stérilité | Non stérile |