Learn More
Fisherbrand™ Système de gel horizontal midi multiSUB™
Code produit 12397277 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’échantillon:
50
100
Dimensions du gel:
l x L : 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in)
l x L : 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 po)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’échantillon Dimensions du gel Conditionnement
12397277 100 l x L : 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 po) 1 pièce
12307287 50 l x L : 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12397277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00€
    365.01€ / 1 pièces
    Économisez 190.99€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour l’électrophorèse sur gel horizontale courante.
  • Convient à l’électrophorèse rapide
  • Faibles volumes de tampon
  • Exécute environ 50 à 100 échantillons
Spécification
Type Système d’électrophorèse sur gel horizontale
Dimensions du gel l x L : 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 po)
Comprend Unité d’électrophorèse MultiSUB™ Midi, plateau UV de 10 x 10 cm, 2 x16 peignes d’échantillons, guides de chargement et barrages
Taille de l’échantillon 100
Volume (impériale) du tampon 0,07 gal.
Volume (métrique) du tampon 300 ml
Longueur (impériale) 4,92 in
Longueur (métrique) 12,5 cm
Largeur (impériale) 8,66 in
Largeur (métrique) 22 cm
Hauteur (impériale) 3,54 in
Hauteur (métrique) 9 cm