Learn More
Fisherbrand™ Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi
Code produit 11853303 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
220 x 125 x 90 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11853303 220 x 125 x 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11853303
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une électrophorèse rapide et une vérification rapide des échantillons de PCR et de clonage.
  • Peut traiter jusqu’à 100 échantillons
  • Faibles volumes de tampon
  • Structure moulée par injection
Spécification
Type Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi
Dimensions du gel 70 x 100 mm (L x l), 100 x 100 mm (L x l)
Taille de l’échantillon 100
Volume (métrique) du tampon 300 ml
Dimensions (L x l x H) 220 x 125 x 90 mm