Learn More
ZVG™ Multitex™ Rouleau de chiffons de nettoyage Ultra z70
Code produit 17863675
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17863675 Blanc 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17863675 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1114670
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces lingettes de nettoyage de haute qualité, fabriquées en viscose non tissée, sont épaisses, très douces, hautement absorbantes et résistantes aux déchirures.
Ces chiffons peuvent être lavés et essorés lors du nettoyage. Ils sont utilisés régulièrement, notamment dans des secteurs d'activité sensibles tels que la mécanique de précision, les ateliers de peinture, les industries électrique et automobile, ainsi que dans les maisons de retraite et les établissements de soins. Multitex™ Le tissu z70 se caractérise par une plus grande quantité de matériau et une capacité d'absorption supérieure. Cela permet d'absorber davantage de liquide sans déchirer le matériau.
  • Polaire en viscose au caractère textile
  • Convient au nettoyage à sec et à l'eau
  • Idéal pour le dégraissage
  • Lingettes très épaisses (force moyenne, entre z60 et z80)
  • Peut absorber de grandes quantités de liquide
  • Très doux, mais sans peluches
  • Résistant aux déchirures et aux solvants
  • Sans silicone
  • Chaque rouleau contient 500 feuilles
Les fibres de viscose sont fabriquées industriellement à partir de cellulose, matière première de base. La composition chimique de cette « fibre synthétique naturelle » est similaire à celle du coton. Grâce à leurs propriétés textiles, les produits en viscose sont très absorbants, souples et résistants.
Spécification
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (impériale) 16,1 in
Longueur (métrique) 41 cm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38 cm
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique