Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit
Product Code. 10255393
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 Tests
25 Tests
50 Tests
Unit Size:
1 set
25 tests
50 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10255393 100 Tests 1 set
11650261 25 Tests 25 tests
11630271 50 Tests 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10255393 Supplier Lonza™ Supplier No. LT07318
Spotlight Offers
Use promo code 28038
View all promotions
 Restricted Item
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Detect mycoplasma in culture. Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit is a selective biochemical test that exploits the activity of mycoplasmal enzymes which are found in all six of the main mycoplasma cell culture contaminants and the vast majority of 180 mycoplasma species, but are not present in eukaryotic cells.
Convenient & fast
  • Simply add two reagents to the culture supernatant
  • Perform two luminescence readings
  • Results in < 20 min
  • Easy interpretation of results
Universal
  • Detects all common mollicute contaminations (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma and Spiroplasma; except Ureaplasma)
  • Negligible interference with media components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Mycoalert reagent: 1 x 10mL, Mycoalert assay buffer: 1 x 20mL, Mycoalert substrate: 1 x 10mL
2 to 8°C
Cell Type Mammalian Cells
Product Type Mycoplasma Detection
Quantity 100 Tests
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.