Learn More
Thermo Scientific™ Mini-centrifugeuse mySPIN™ 12
Code produit 15344204 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 2 ml
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15344204 12 x 2 ml 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15344204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75004081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00€
    1160.00€ / 1 pièces
    Économisez 25.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Améliorez l’efficacité et le confort des utilisateurs dans votre laboratoire grâce aux mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 et 12.
Améliorez l’efficacité et le confort des utilisateurs dans votre laboratoire grâce aux mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 et 12. Des rotors sans outils et des options de centrifugation rapide rendent ces centrifugeuses rapides et faciles à utiliser. Bénéficiez d’un format compact qui tient sur votre station de travail et d’une conception ergonomique qui se remarque. Elles sont idéales pour la séparation cellulaire par microfiltration et les protocoles HPLC. La centrifugeuse mySPIN 12 prend également en charge la PCR ainsi que les applications cliniques et diagnostiques.
Bénéficiez des fonctionnalités suivantes :
  • Compact
  • Fonctionnement simple
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Changement de rotor rapide, sans outils
La mini-centrifugeuse mySPIN 12 présente également les caractéristiques suivantes :
  • Arrêt de sécurité en cas de balourd et d’inclinaison et couvercle de sécurité verrouillable conçu pour prévenir l’ouverture pendant que le rotor tourne
  • Grande souplesse : idéale pour la plupart des protocoles
  • Possibilité d’effectuer des centrifugations rapides avec des exigences de FCR plus élevées
  • Écran rétro-éclairé, personnalisable qui peut être réglé sur tr/min ou FCR
La mini-centrifugeuse mySPIN 6 offre également :
  • Caractéristiques de sécurité : l’unité ne fonctionne pas sans le couvercle sécurisé en place
  • Fonction de centrifugation rapide
  • Couvercle en forme de paume pour gauchers ou droitiers
  • Tube d’extraction rapide
Applications :
  • La centrifugeuse mySPIN 12 est idéale pour la plupart des protocoles nécessitant une centrifugation rapide (12 500 tr/min ou 9 800 x g), et est adaptée à la PCR, la séparation cellulaire par microfiltration et les protocoles HPLC
  • La centrifugeuse mySPIN 6 est idéale pour les séparations cellulaires par microfiltration et les échantillons HPLC. Elle est dotée d’adaptateurs permettant d’accueillir tous les principaux types de microtubes et de tubes pour PCR (2,0, 1,5, 0,5 et 0,2 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 x 2 ml
Vitesse max. 12 500 tr/min
FCR max. 9,800 x g (par incréments de 100 x g)
Niveau sonore 51 à 53 dB(A)
Certifications/Conformité CSA, CE, UL
Comprend Rotor pour tube de 12 x 1.5/2.0 ml, rotor pour tube de 32 x 0.2 ml (simple ou barrette 4 x 8), 12 adaptateurs pour tube de 0.2 ml, 12 adaptateurs pour tube de 0.5 ml, adaptateur d’alimentation universel de 110-240 V 50/60 Hz, avec prise interchangeable de type 4
Description Mini-centrifugeuse mySPIN 12
Alimentation électrique 110/240 V, 50/60 Hz
Garantie 2 ans
Réfrigéré Non
Durée de fonctionnement 1 seconde à 30 min (par incréments de 1 s) et centrifugation rapide disponible
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 4,4 x 6,7 x 8 po (11,4 x 17,1 x 20,3 cm)
Poids net 3,1lb (1,41 kg)
Gamme de produits ThermoScientific
Fréquence 50/60 Hz
Tension 115 V
Rotor 2 rotors pour accueillir des tubes à centrifuger de 0,2, 0,5, 1,5, 2 ml, barrettes de tubes PCR
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Plage de températures (métrique) Température ambiante