Learn More
N-(2,3-Dimethylphenyl)-3-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15462868
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15462868 250 mg 250mg
15452868 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15462868 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56395.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 292870-37-2
Molecular Formula C16H17NO
Molecular Weight (g/mol) 239.318
MDL Number MFCD00443894
InChI Key MTCYJXIELVPXBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,3-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, aronis25672, n-2,3-dimethylphenyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 966014
IUPAC Name N-(2,3-dimethylphenyl)-3-methylbenzamide
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C)C
Specifica
Quantity 250 mg
Formula Weight 239.31
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-(2,3-Dimethylphenyl)-3-methylbenzamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.