Learn More
n-(3-Formylphenyl)methanesulfonamide, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147252
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10147252 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10004982 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10147252 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07105CB
 Restricted Item
Expédition estimée: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 55512-05-5
Molecular Formula C8H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 199.22
MDL Number MFCD03198179
InChI Key CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
PubChem CID 2794787
IUPAC Name N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
Spezifikation
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 199.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.