Learn More
N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone, TRC
Artikelnummer. 30451943
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30451943 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7969002.5G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone
CAS 14468-90-7
Molecular Formula C7 H15 N O Si
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
IUPAC Name 1-trimethylsilylpyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 157.29
Formula Weight 157.0923
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.