Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidone, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-Vinyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 88-12-0 |
| Analyte or Component Names | N-Vinyl-2-pyrrolidone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H9 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | C=CN1CCCC1=O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?