Learn More
Thermo Scientific™ Portoir de sécurité en LLDPE pour flacons de 500 ml Nalgene™
Product Code. 10238780
Change view
Click to view available options
Capacité:
Six flacons de 500 ml
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Unit Size
10238780 Six flacons de 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10238780 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 65050010
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les porte-flacons de 500 ml Thermo Scientific Nalgene contiennent jusqu'à six flacons de réactif standard de 500 ml quel que soit le profil.
Les porte-flacons de 500 ml Thermo Scientific Nalgene contiennent jusqu'à six flacons de réactif standard de 500 ml quel que soit le profil.
En PEBDL pour plus de rigidité et de résistance aux impacts.
  • Le couvercle se fixe fermement à la base et permet l’empilement des supports
  • Dimensions : 14 L x 10 l x 11 in. H (35 x 25 x 28 cm)
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Rack de sécurité pour flacon
Couleur Jaune
Capacité Six flacons de 500 ml
Matériau PEBDL
Positions 6
Empilables Oui
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Type de produit Rack de flacons