Learn More
Thermo Scientific™ Armoires à dessiccation en acrylique Nalgene™
Description
Stockez tous les composants nécessitant des conditions de stockage contrôlées, notamment les composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques et les assemblages électroniques. Les armoires à dessiccation en acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™ sont transparentes et équipées de joints qui garantissent leur étanchéité.
Caractéristiques :
- Les joints de porte en néoprène assurent l’étanchéité
- La porte est sécurisée par deux verrous en acier inoxydable (trois sur le plus grand modèle) et une charnière qui court sur toute sa longueur
- Un plateau à rebord amovible peut contenir un dessiccant solide
- Les étagères sont amovibles, réglables et ventilées pour optimiser la circulation de l’air
Informations de commande :
Toutes les armoires mesurent 30,5 x 30,5 cm (L x l) ou 12 x 12 po
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Description | Armoire à dessiccateur acrylique 457 x 305 x 305 mm |
| Modèle d’armoire | Chargement par l’avant |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Positions des étagères | 7 |
| Hauteur (impériale) | 18 in |
| Hauteur (métrique) | 45,7 cm |