Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de Parafilm™ en acrylique Nalgene™
Code produit 10547292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Parafilm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10547292 Parafilm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10547292 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 58330001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    123.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le distributeur de Parafilm en acrylique Thermo Scientific Nalgene est prévu pour contenir des rouleaux de Parafilm et en faciliter la distribution.
Le distributeur de Parafilm en acrylique Thermo Scientific Nalgene est prévu pour contenir des rouleaux de Parafilm et en faciliter la distribution.
Le distributeur en acrylique peut recevoir un rouleau de film de 10 cm ou deux rouleaux de film de 5 cm.
Informations de commande :
Le stockage pour la lame est inclus ; la lame n’est pas incluse.
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 6 x 4,75 x 6 in
Longueur (métrique) 152 mm
Largeur (métrique) 121 mm
Hauteur (métrique) 152 mm
Capacité Parafilm
Description Distributeur de Parafilm en acrylique
Quantité 1 de chaque