Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs de filtration analytique Nalgene™
Description
Utilisez ces entonnoirs de filtration stériles et jetables économiques pour effectuer des tests de CQ microbiologique et des analyses d’eau, d’aliments et de boissons, de matières premières et de produits finis. L’entonnoir à pression et torsion est facile à retirer pour permettre la récupération de la membrane en NC.
- Les colliers en polystyrène très résistants aux chocs sont solides pour des performances fiables
- Préassemblés, stériles, individuellement emballés afin de garantir l’intégrité des échantillons
- Les adaptateurs permettent l’utilisation de bouchons n° 8 sur des orifices de 0,5 po des collecteurs à vide ou des flacons de filtration
- La membrane en nitrate de cellulose de 47 mm de diamètre est certifiée pour les analyses de qualité de l’eau
- Les modèles de 250 ml sont pratiques pour tester les boissons pouvant former de la mousse
- Cat. La réf. 147-0045 a une membrane grise qui vire au noir lorsqu’elle est mouillée, ce qui facilite la détection et le comptage des colonies en culture
Contenu : six adaptateurs pour entonnoirs avec chaque lot
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes des méthodes standard de l’APHA et aux exigences de l’EPA en matière de travail dans le domaine de la qualité des eaux. |
| Couleur | Gris avec quadrillage noir |
| Diamètre (métrique) du filtre | 47 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteurs de filtres et flacons de filtration |
| Porosité | 0,45 μm |
| Quantité | 50 Pk. |
| Type de produit | Entonnoir de filtration |
| Matériau (membrane) | Nitrate de cellulose |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.