Learn More
Thermo Scientific™ Dessiccateurs en polypropylène autoclavables Nalgene™ Corps bleu avec couvercle transparent en polycarbonate
Code produit 10548842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
149 mm
262 mm
Diamètre (métrique) interne:
149 mm
246 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10548842 149 mm 149 mm 1 pièce
10451751 262 mm 246 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ne pas utiliser d’acides concentrés pour la dessiccation.
Code produit 10548842 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53150150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    69.50€ / 1 pièces
    Économisez 50.50€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ne pas utiliser d’acides concentrés pour la dessiccation.
Voyez facilement le contenu avec ces dessiccateurs en polypropylène autoclavables dotés d’un couvercle transparent en PC et d’un corps robuste et résistant à tous les desséchants solides.
Visualisez facilement le contenu avec les dessiccateurs en polypropylène autoclavables Thermo Scientific™ dotés d’un corps robuste et hautement résistants à tous les desséchants solides. Ces dessiccateurs disposent d’un couvercle en polycarbonate transparent. Le petit modèle (5315-0150) est livré avec une plaque en aluminium de 140 mm. La plaque pour le grand modèle (5309-0250) est vendue séparément.
  • Couvercle en polycarbonate (PC) transparent avec rebord creux pour éviter le dépôt de graisse sur la paillasse lorsque le couvercle est déposé
  • Aucun joint requis, seulement un peu de graisse
  • Grand dessiccateur (Réf. 5310-0250) acceptant n’importe quelle plaque de dessiccateur standard de 230 mm, par exemple Réf. 5312-0230 (vendue séparément)
  • Autoclavable ; un autoclavage répété réduit la durée de vie du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Description Dessiccateur PP/PC 150 mm
Modèle d’armoire Chargement par le haut
Matériau Polypropylène, polycarbonate
Dégagement max. au-dessus de la plaque 3,4 po
Nbre d’étagères 1
Nb par paquet 1
Hauteur (impériale) 5,88 po
Hauteur (métrique) 149 mm
Diamètre (impériale) interne 5,87 po
Diamètre (impériale) externe 7,125 po
Diamètre (métrique) interne 149 mm
Diamètre (métrique) externe 181 mm