Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes en polypropylène autoclavables Nalgene™
Description
Les bacs autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene sont réutilisables pour l'autoclavage d'instruments et de matériel de laboratoire.
Construction ultra-robuste, rebords renforcés. Angles arrondis pour un nettoyage facile.
- Coniques pour faciliter l’empilage et gagner de l’espace
- Bords retournés pour plus de rigidité afin de permettre le transport d’un contenu lourd
- La structure solide des parois résiste à une utilisation extrêmement intensive et à des autoclavages répétés
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3.1 L |
| Dimensions (L x l x H) | 324 x 260 x 70 mm (12.75 x 10.25 x 2.75 in) |
| Description | Cuve autoclavable en polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Longueur (métrique) | 324 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Bac |
| Largeur (métrique) | 260 mm |
| Longueur (impériale) | 12 3/4 pouces |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |