Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon de septum autoclavable Nalgene™, autoclavable, taille 38-430
Code produit 10182441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
S2 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
10182441 S2 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Remarque : pour utilisation en laboratoire seulement ; ne convient pas au diagnostic in vitro ou aux solutions administrées par voie parentérale.
Code produit 10182441 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS21680384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.55€
    38.10€ / 12 pièces
    Économisez 21.45€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remarque : pour utilisation en laboratoire seulement ; ne convient pas au diagnostic in vitro ou aux solutions administrées par voie parentérale.
Ce bouchon à septum autoclavable permet un prélèvement d’échantillon ou une injection de réactif aseptiques sans compromettre la stérilité ni l’intégrité du contenu.
Il permet l’injection de réactif ou le prélèvement d’échantillon de manière aseptique, sans compromettre la stérilité ou l’intégrité du contenu, grâce au bouchon à septum autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™, adapté à tout flacon ou tout récipient à col 38-430, y compris les récipients de culture Nalgene.
  • À utiliser avec une aiguille d’un calibre de 18 ou inférieur
  • Bouchon en PP avec septum en élastomère thermoplastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Description Bouchons de septum autoclavables
Matériau PP
Nbre par carton 12
Quantité Pièce
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) S2 mm
Finition de col 38-430
Bouche Fileté
À utiliser avec (équipement) Flacons Nalgene avec col fileté 38-430.
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon de septum