Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs 2-pièces Büchner Nalgene™, en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 10701411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diamètre (métrique) supérieur:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) supérieur unitSize
10701411 358 ml 93 mm 1 pièce
10657711 83 ml 59 mm 1 pièce
10525492 186 ml 76 mm -
10711411 919 ml 130 mm 1 pièce
10186350 2.91 l 172 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10701411 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42800900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.38€
    24.35€ / 1 pièces
    Économisez 10.03€
    29% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les entonnoirs en PP à deux pièces légers et durables pour un nettoyage facile. Ces entonnoirs ne sont pas sujets à l’écaillement, à la fissuration ou à la casse.
Les entonnoirs 2-pièces en polypropylène Büchner Thermo Scientific™ Nalgene sont légers et durables.
Les parties inférieure et supérieure peuvent être séparées pour faciliter leur nettoyage—elles ne sont pas sujettes aux ébréchures, aux fissures ni aux cassures.
  • Ces entonnoirs robustes consistent en un récipient et un entonnoir avec une plaque perforée. Ils sont faciles à nettoyer et offrent une bonne résistance aux produits chimiques
  • Toutes les tailles sont entièrement en polypropylène et autoclavables à 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 93 mm
Capacité (métrique) 358 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 168 mm
Autoclavable Autoclavables
Description Entonnoir Buchner PP de 90 mm
Longueur (métrique) du tube 90 mm
Quantité 4
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.