Learn More
Thermo Scientific™ Panier Nalgene™ BioTransport
Code produit 10340301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate (PC)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10340301 Polycarbonate (PC) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour éviter une exposition à un matériel présentant un risque biologique en raison d’un déversement accidentel dans le porteur, autoclaver et éliminer le porteur et son contenu sans ouvrir les pinces.
Code produit 10340301 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71350001
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour éviter une exposition à un matériel présentant un risque biologique en raison d’un déversement accidentel dans le porteur, autoclaver et éliminer le porteur et son contenu sans ouvrir les pinces.
Les paniers Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport permettent de voir aisément les contenus.
Transportez des racks contenant des porte-tubes ou porte-échantillons remplis de matériel potentiellement infectieux à l’aide du panier Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport qui offre une excellente visibilité du contenu.
  • Porteur en polycarbonate robuste et résistant aux chocs
  • Facile à saisir, poignées intégrées
  • Joints d’étanchéité en silicone garantissant l’étanchéité
  • Pinces maintenant le porteur solidement fermé et garantissant l’étanchéité anti-fuite
  • Poignée en acier inoxydable disponible séparément (7136-0001)
  • En cas de déversements accidentels à l’intérieur du support, passer à l’autoclave avec les pinces fermées
Pour éviter toute exposition à un matériel présentant un risque biologique en raison d’un déversement accidentel dans le porteur, autoclavez et éliminez le support et son contenu sans ouvrir les pinces.
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme OSHA 29 CFR partie 1910.1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène.
Description Panier BioTransport
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polycarbonate (PC)
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 36.8 x 18.4 x 17.0 cm (14.5 x 7.3 x 6.687 in)
Longueur (métrique) 36.8 cm
Longueur (impériale) 14,5 in
Largeur (impériale) 7,3 in
Hauteur (impériale) 6,687 in
Type de produit Panier BioTransport
Hauteur (métrique) 17.0 cm
Largeur (métrique) 18.4 cm