Learn More
Thermo Scientific™ Joints et bouchons à vis de rechange pour bonbonnes Nalgene™
Code produit 10700333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition de col:
100 à 400
120-400
53B
83 B
Matériau:
HDPE
PEHD
PP
TPE
Œillet en silicone
Type de produit:
Bouchon
Bouchon à vis
Bouchon à vis et joint
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
2 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition de col Matériau Type de produit Conditionnement
10700333 83 B TPE Bouchon 5 pièces
10244451 100 à 400 PP Bouchon 12 pièces
10632102 120-400 PP Bouchon 12 pièces
10789031 53B HDPE Bouchon 10 pièces
10652292 53B PP Bouchon 12 pièces
10254451 53B PEHD Bouchon à vis et joint 12 pièces
10376081 53B TPE Bouchon 12 pièces
10525571 83 B PP Bouchon -
10152351 83 B PEHD Bouchon 2 pièces
10214451 83 B Œillet en silicone Bouchon à vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10700333 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7121621830
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantissez un système étanche à l’aide des joints et bouchons à vis de rechange Thermo Scientific™ Nalgene™.
Les bouchons à vis et joints de rechange Thermo Scientific™ Nalgene™ à raccord sécurisé pour bonbonnes Nalgene assurent l’étanchéité†
  • Conçus pour s’adapter aux bonbonnes Nalgene
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Couleur Blanc
Description Joint d’étanchéité en TPE (élastomère thermoplastique)
Matériau TPE
Nbre par carton 5
Nb par paquet 5
Stérilité Non-sterile
Finition de col 83 B
À utiliser avec (équipement) Flacons et bonbonnes Nalgene de grande taille
Taille du bouchon 83B
Autoclavable Autoclavable
Jetable Single-use
Type de produit Bouchon
Vis mere Vis mindre
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.