Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène de classe B Nalgene™ avec bouchons à vis
Code produit 10212561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Taille du bouchon:
13mm
20 mm
24 mm
28 mm
Limite d’erreur:
± 0.24mL
± 0,10 ml
± 0,20 ml
± 0.16 ml
± 0.40 ml
± 0.60 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Limite d’erreur Conditionnement
10212561 50 ml 13mm ± 0,10 ml 1 pièce
10018780 100 ml 20 mm ± 0.16 ml 1 pièce
10588862 200 ml 20 mm ± 0,20 ml 1 pièce
10429842 250 ml 20 mm ± 0.24mL 1 pièce
10623381 500 ml 24 mm ± 0.40 ml 1 pièce
15981621 1 000 ml 28 mm ± 0.60 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10212561 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 40000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.65€
    39.92€ / 1 pièces
    Économisez 4.73€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons en polypropylène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont étalonnés pour contenir et pour dispenser à 20°C (68°F).
Les flacons en polypropylène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont étalonnés pour contenir et pour dispenser à 20°C (68°F).
Plus légers que le verre, protègeant des fuites, de la rupture et de la contamination.
Caractéristiques :
  • Incassable et doté d’une excellente résistance aux produits chimiques garantissant des années d’utilisation fiable
  • Calibré manuellement et individuellement, ligne de graduation colorée et repères ovales permanents pour faciliter la visualisation des niveaux de liquides
  • Absence de ménisque risquant de fausser les mesures
  • Le format de 200 ml comprend une ligne supplémentaire signalant le niveau des 203 ml pour les déterminations DBO et DO
  • Conforme aux normes ASTM E 288 et aux tolérances ISO 384 de Classe B relatives à la qualité et à la fiabilité
  • Autoclavable/étanche†/gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1.69 oz
Certifications/Conformité Conformes aux normes de tolérance ASTM E 288 et ISO 384 catégorie B relatives à la consistance de la qualité et à la fiabilité
Description Fioles jaugées , OPPRS , avec les bouchons , 50 ml
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PPCO
Hauteur (impériale) 5,74 po
Hauteur (métrique) 14.6cm
Limite d’erreur ± 0,10 ml
Nbre par carton 12
Nb par paquet 1
Autoclavable Autoclavable mais affecte la précision
Jetable Non
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Classe B
Forme du fond Rond
Type de bouchon À vis
Diamètre (métrique) externe 46 mm
Poids (métrique) 14 g
Surface de culture Non applicable
Volume (métrique) de travail 50 ml
Taille du bouchon 13mm
Afficher plus Afficher moins
Mise en garde : L'autoclavage est possible mais affecte la justesse.  Avant l'autoclavage, otez les bouchons et déposez-les sur le récipient sans engager le pas de vis.