Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à centrifuger en polystyrène à fond conique Nalgene™
Code produit 10594821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
175 ml
Force max.:
5800 x G
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité nominale Force max. Conditionnement
10594821 175 ml 5800 x G 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594821 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31450175
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Visualisez facilement les échantillons à travers le polystyrène transparent de ce flacon pour la récolte, la pelletisation et la purification de protéines à partir de grands volumes de cellules à faible vitesse.
Visualisez facilement les échantillons grâce au polystyrène transparent du flacon de centrifugation à fond conique stérile Thermo Scientific™ Nalgene™, une solution économique et jetable pour la récolte de cellules, la pelletisation et la purification de protéines à faible vitesse et à grand volume. Bien adaptés aux applications de culture cellulaire stérile, ces flacons de centrifugation à fond conique sont parfaitement adaptés aux rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™. Les flacons sont conditionnés individuellement et prêts à l’emploi.
Conçus pour une utilisation dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées à basse vitesse jusqu’à 5 800 × g.
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et emballés individuellement
  • Graduations moulées pour faciliter les mesures de volume
  • Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité totale
Matériel nécessaire :
Utilisation obligatoire avec l’adaptateur Nalgene pour flacons de centrifugation à fond conique (DS3126-0175).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 175 ml
Couleur Transparent
Description Flacon à fond conique en polystyrène stérile avec bouchon en PEHD
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 135,6 mm
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Stérile
Capacité nominale 175 ml
Graduated Oui
Force max. 5800 x G
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 61,5 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 5,91 oz.
Forme Conique
Jetable Oui
Type de produit Flacon à centrifuger