Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™
Code produit 10350911
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
53 mm
83 mm
Diamètre (impériale) Tube interne:
1/2 po
1/4 po
Diamètre (métrique) Tube interne:
6.35 mm
12.7 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Diamètre (impériale) Tube interne Diamètre (métrique) Tube interne unitSize
10350911 83 mm 1/2 po 12.7 mm 1 pièce
10589032 53 mm 1/4 po 6.35 mm 1 pièce
10686941 83 mm 1/4 po 6.35 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10350911 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21620830
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Manipulez des solutions aseptiques pour les applications de transfert de liquide dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques et en laboratoire grâce à ces bouchons de remplissage / ventilation en polypropylène.
Manipulez des solutions aseptiques pour les applications de transfert de liquide dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques et en laboratoire grâce aux bouchons de remplissage / ventilation Thermo Scientific™ Nalgene™. Pouvant accueillir des composants supplémentaires de transfert de liquide, tels que des connecteurs aseptiques et des filtres d’évent, ces bouchons à 3 orifices sont disponibles pour une utilisation avec des flacons et des bonbonnes Nalgene avec des bouchons 53B ou 83B, y compris les tubulures prémontées en silicone durci au platine prémontées pour une personnalisation aisée des flacons et des bonbonnes.
Caractéristiques :
  • Les bouchons autoclavables sont spécialement conçus pour s’adapter à la plupart des flacons et des bonbonnes Nalgene
  • Systèmes étanches† permettant une manipulation aseptique en toute sécurité de produits à forte valeur ajoutée lors du déversement
Comprend :
Tubulure en silicone durcie au platine Nalgene 50 et caches pour orifices ventilés en TPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 83 mm
Description Bouchon 3 ports
Diamètre (impériale) Tube interne 1/2 po
Diamètre (métrique) Tube interne 12.7 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons et bonbonnes Nalgene avec bouchons 83B
Longueur (métrique) 7.62 cm
Matériau Polypropylène, joint en TPE, caches pour orifices en TPE et tuyau en silicone durci de platine, Silicone durci au platine, Tubulure en silicone durci au platine, Tubulure en silicone durci au platine
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bouchon
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.