Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
Description
Optimisez vos performances de stockage à long terme et prévenez la perte par perméation avec les jerricans fluorés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchons, conçus pour un usage intensif. Leur conception robuste, leur structure large et le centre de gravité bas offrent une meilleure stabilité. La surface fluorée (interne et externe) améliore les propriétés de protection et réduit l’absorption des solvants, et la forme rectangulaire optimise l’espace de stockage limité. La poignée intégrée avec prise encastrée facilite la maîtrise du versement.
- Le bec verseur intégré est suffisamment long pour assurer un versement précis et est équipé d’un bouchon attaché impossible à perdre.
- Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l pour une distribution aisée.
- La poignée moulée et le fond renforcé garantissent une bonne préhension lors du transport de contenus lourds.
- La poignée bretelle intégrale et la zone de préhension inférieure moulée permettent un levage confortable.
- La forme rectangulaire compacte permet un stockage efficace.
- Graduée / Étanche†
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 l |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 53B |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,4 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
| Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.