Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bonbonnes HDPE fluorés Nalgene™
Code produit 10702532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
4 L
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10702532 250 ml 24 mm 12 pièces
10382991 500 ml 28 mm 12 pièces
10643121 1 l 38-430 mm 6 pièces
11359614 2 l 38-430 mm 6 pièces
10159360 4 L 38-430 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10702532 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20970008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.35€
    40.17€ / 12 pièces
    Économisez 4.18€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez des flacons en PEHD à col étroit fluoré avec fermeture, qui sont fluorés à l’intérieur et à l’extérieur pour améliorer les propriétés de la barrière et réduire l’absorption et la perméation des solvants, comme alternative économique aux récipients en fluoropolymère.
Les flacons et bonbonnes HDPE fluorés Thermo Scientific Nalgene conviennent à la plupart des acides, des alcalins, et des solvants organiques agressifs.
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
  • Fluorés afin d’améliorer les performances à long terme et d’empêcher une perte de solvant par perméation
  • Avec parois robustes, sûres et durables qui résistent aux fissures et perforations
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
Description Flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PEHD fluoré
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 133 mm
Largeur (impériale) 2,4 po
Hauteur (impériale) 5,22 po
Matériau du bouchon Polypropylène fluoré
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon à col étroit
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.