Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD fluorés à col large Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10421001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10421001 1 l 63 mm 6 pièces
11359584 125 ml 38 mm 12 pièces
10329970 250 ml 43 mm 12 pièces
10320391 500 ml 53 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10421001 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21970032
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remplacez les coûteux récipients en fluoropolymère par ces flacons en PEHD fluorés à col large pour disposer de propriétés de protection améliorées, ainsi que d’une absorption et d’une perméation réduites des solvants.
Remplacez les coûteux récipients en fluoropolymère par ces flacons en PEHD fluorés à col large pour disposer de propriétés de protection améliorées, ainsi que d’une absorption et d’une perméation réduites des solvants. Les flacons en PEHD fluorés à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon sont fluorés à l’intérieur et à l’extérieur. La fluorisation améliore les performances à long terme du récipient, empêche toute perte par perméation et produit un taux de matières extractibles plus faible. Constituent une alternative économique aux coûteux récipients en fluoropolymère. Col large permettant un accès facile. Étanchéité† garantie.
Fluoré pour améliorer les performances à long terme et prévenir la perte de perméation aux solvants. Fabriqué avec des parois robustes, sûres, durables et résistantes aux fissures et aux perforations, étanches† Comprend : Bouchons à vis en polypropylène fluoré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Translucide
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
Matériau PEHD fluoré
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 199 mm
Largeur (impériale) 3,6 po
Hauteur (impériale) 7,84 po
Matériau du bouchon Polypropylène fluoré
Taille du bouchon 63 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon à col large
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.