Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
GREENER_CHOICE
Code produit 10344691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
75 Tubes
Unit Size:
1000 pièces
25 pièces
250 pièces
500 pièces
75 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Unit Size
10344691 2,0 ml Stérile 500 Tubes 25 pièces
11375644 1,0 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
11740573 1,2 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
11385644 1,5 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
11750573 2,0 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
11365644 5,0 ml Stérile 250 Tubes 250 pièces
10664321 15 ml Stérile 75 Tubes 75 pièces
10199850 1,2 ml Non stérile 1000 Tubes 1000 pièces
10543611 2,0 ml Non stérile 1000 Tubes 1000 pièces
10662102 1,2 ml Stérile 1000 Tubes 1000 pièces
10731432 2,0 ml Stérile 1000 Tubes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Product Code. 10344691 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 50000020
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques à filetage externe pour stockage à long terme général, parfaits pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d’échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l’azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
  • De larges zones d’écriture permettent d’écrire davantage d’informations sur l’échantillon et des graduations facilitent l’évaluation visuelle du volume ;
  • Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon, et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques ;
  • Un filetage externe renforçant la technique aseptique
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Les tubes System 100 offrent une option de stockage plus dense (10x10) qui économise un précieux espace de stockage
  • Tubes autoportants plus faciles à utiliser sur la paillasse
  • Des tubes blancs, non stériles et sans bouchon sont disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Clear
Diamètre (impériale) externe 0.5 in
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2,0 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1.87 in
Conditionnement 500 Tubes
Quantité 500/Cs.
Exempt de RNase Oui
Gamme de produits Nalgene
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Anti-rotation Oui
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0,0676 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Imprimé Oui
Diamètre (métrique) 12,7 mm
Type de produit Bouchon vissé cryogénique