Learn More
Thermo Scientific™ Seau gradué Nalgene™ en polyéthylène haute densité
Code produit 10274161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9.5L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10274161 9.5L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10274161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    94.50€ / 1 pièces
    Économisez 44.50€
    32% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seaux HDPE Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un grand bec verseur et d'une anse revêtue de polyéthylène.
Les seaux HDPE Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un grand bec verseur et d'une anse revêtue de polyéthylène.
Chimiquement compatible avec une large gamme de réactifs de laboratoire. Construction ultra-solide pour une utilisation intensive. Idéal pour le transfert de solutions et de poudres de laboratoire.
  • Le polyéthylène haute densité est plus robuste que le caoutchouc
  • L’anse métallique revêtue de polyéthylène offre une prise confortable et solide
  • Graduations moulées en pintes et litres faciles à lire
Informations sur le recyclage :
veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 9.5L
Graduations Moulée
Matériau HDPE
Capacité (impériale) 2,5 gal .
Description 2,5 gal . ( 9.5L ) Bucket
Matériau de la poignée Revêtement en PE
Comprend Poignée
Quantité 1 Ea.
Forme Bec verseur à embout large