Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à usage intensif en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnement de laboratoire
Description
Stockez et expédiez des produits chimiques liquides ou en poudre grâce à ces grands flacons à usage intensif en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, col large et paroi épaisse spécialement conçus pour une utilisation extrêmement intensive. Utilisés en tant que réservoirs et collecteurs de déchets dans les instrumentations automatisées.
- Bouchons en polypropylène blanc sans revêtement et étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène blanc
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 L (128 oz) |
| Capacité (métrique) | 4 l |
| Couleur | Naturel |
| Description | Flacons à usage intensif |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 65 mm |
| Matériau | PEHD |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 1 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.