Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes en PEHD Nalgene™
Description
Trempez du matériel de laboratoire ou créez des bains de glace grâce aux cuvettes en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces cuvettes de forme conique à des fins d’empilage présentent une résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
- Sans couvercle
- Robustes et durables, de forme évasée pour permettre l’empilement
- Poignées moulées et bords arrondis pour faciliter le transport et la manipulation
- Résistants à la plupart des acides, bases et alcools pour une multitude d’utilisations en laboratoire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Dimensions (L x l x H) | 21,375 x 17,125 x 5,125 in (54 x 43 x 13 cm) |
| Description | Bacs robustes et durables, de forme évasée pour permettre l’empilement. |
| Hauteur (métrique) | 130,3 mm |
| Longueur (métrique) | 541 mm |
| Matériau | HDPE |
| Type | Bac |
| Largeur (métrique) | 434 mm |
| Longueur (impériale) | 21 in |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque:
ces bacs ne sont PAS autoclavables.