Learn More
Thermo Scientific™ Dispositifs de lavage / rinçage pour pipettes en PEHD Nalgene™ pour pipettes 16 et 24 in.
Code produit 10721421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
78cm
97 cm
Dimensions:
A, B
C
À utiliser avec:
Pipettes jusqu'à 16 po L ( 41cm )
Pipettes jusqu’à 61 in l (24 cm)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Dimensions À utiliser avec Conditionnement
10721421 78cm A, B Pipettes jusqu'à 16 po L ( 41cm ) 1 pièce
10400811 97 cm C Pipettes jusqu’à 61 in l (24 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10721421 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 52450040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00€
    415.18€ / 1 pièces
    Économisez 100.82€
    19% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fixez ces dispositifs de lavage / rinçage pour pipettes au robinet d’eau ou d’eau déionisée de votre évier et vidangez pour un cycle de remplissage et de vidage automatique. Les cycles se poursuivent jusqu’à la fermeture de la source d’eau.
Fixez les dispositifs de lavage / rinçage pour pipettes Thermo Scientific™ Nalgene™ au robinet d’eau ou d’eau déionisée de votre évier et vidangez pour un cycle de remplissage et de vidage automatique. Insérez un panier pour pipettes rempli, puis raccordez-le à l’arrivée d’eau et dirigez le tuyau d’évacuation vers une évacuation appropriée pour accepter l’eau de rinçage. Ouvrez votre source d’eau et laissez la cuve de lavage se remplir depuis l’arrivée d’eau. Lorsque la cuve de lavage est pleine, un siphon se forme au niveau du coude de vidange qui vide la chambre par le biais de la sortie d’évacuation. Les cycles de remplissage et de vidage se poursuivent jusqu’à la fermeture de la source d’eau.
Caractéristiques :
  • Monoblocs, étanches, sans soudure
  • HDPE conçu pour une utilisation intensive
  • Le grand diamètre de la tubulure permet des cycles plus rapides et une vidange complète de l’eau
  • Entrée d’eau conçue pour supprimer le rétro-siphonnage d’eau contaminée dans la conduite d’eau même en cas de chute de pression
  • Ralentissement des cycles possible sans recourir à des accessoires, en réduisant le débit de la source d’eau
Inclut :
  • Tubulure en plastique transparent pour l’entrée et à la sortie
  • Panier vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pipettes jusqu'à 16 po L ( 41cm )
Hauteur (impériale) 30,5 po
Hauteur (métrique) 78cm
Dimensions A, B
Description Dispositif de lavage/rinçage pour pipettes en PEHD D