Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs en polyéthylène Nalgene™
Code produit 10692672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
101 mm
152 mm
248mm
Capacité (métrique):
254 ml
777 ml
3684mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique) Conditionnement
10692672 152 mm 777 ml 1 pièce
10798861 101 mm 254 ml 2 pièces
10419572 248mm 3684mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692672 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42600060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.55€
    24.58€ / 1 pièces
    Économisez 13.97€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Évitez la casse et la corrosion grâce à ces entonnoirs robustes, les entonnoirs de grande taille les plus résistants disponibles.
Les grands entonnoirs en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene sont les plus robustes du marché.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
  • Les grands entonnoirs durables sont conçus pour un usage intensif
  • Construction rigide, idéale pour la filtration sous vide, les grandes tailles comprennent des nervures et une languette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 152 mm
Capacité (métrique) 777 ml
Diamètre (métrique) de la tige 15 mm
Matériau LDPE
Hauteur (métrique) 196 mm
Autoclavable Non autoclavable
Description Entonnoir robuste en PEBD 6 pouces
Longueur (métrique) du tube 76 mm
Quantité 12