Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vide à usage intensif en PPCO Nalgene™ avec bouchon : conditionnement de laboratoire
Product Code. 10411601
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1 l
2 l
4 l
5 l
Taille du bouchon:
53B
83B
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Taille du bouchon Unit Size
10411601 2 l 53B 2 pièces
10468802 250 ml 53B 6 pièces
10045260 1 l 53B 6 pièces
10196780 4 l 83B -
10515733 5 l 83B 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10411601 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21262000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.11€
    74.17€ / 2 pièces
    Économisez 77.94€
    51% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Maintenez le vide total pendant un maximum de 24 heures grâce aux flacons à vide à usage intensif en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, parfaits pour un usage intensif en laboratoire de biotechnologie.
Maintenez le vide total pendant un maximum de 24 heures grâce aux flacons à vide à usage intensif en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™. Parfaits pour un usage intensif en laboratoire de biotechnologie, ces flacons à parois épaisses peuvent supporter des applications multiples sous vide à température ambiante. Utilisables comme des flacons d’aspiration de déchets ou comme un contenant autoclavable pour les activités évolutives dans les applications de culture cellulaire.
Caractéristiques :
  • Copolymère de PP
  • Grand format
  • Col large
  • Résistance aux produits chimiques
  • Bouchons renforcés 53B et 83B avec joints TPE
Remarque : dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
Contenu : bouchons en polypropylène avec joint d’étanchéité
Compatible avec : une utilisation avec un bouchon de remplissage / ventilation (2162 vendus séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 2 L (64 oz)
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Naturel
Description Flacons à vide à usage intensif
Diamètre (métrique) intérieur de col 39 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 12
Nb par paquet 2
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 53 Bmm
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Large
Hauteur (métrique) 260 mm
Hauteur (impériale) 8,89 po
Joint de fermeture TPE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53B
Diamètre (métrique) 119 mm
Type de bouchon Bouchon à vis (assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 64 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons diagnostics et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21CFR177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP Classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière
Jetable Single-use
Type de produit Flacon à usage intensif
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.