Learn More
Thermo Scientific™ Cahiers de laboratoire Nalgene™ avec pages papier standard
Code produit 11399544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
A4
A4 ; lignes de 5 mm
Format lettre
Format lettre ; 3 lignes horizontales par pouce
Couleur de couvercle:
Rouge bordeaux
Vert sapin
Réglé:
Grille
Oui
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Couleur de couvercle Réglé Conditionnement
11399544 A4 ; lignes de 5 mm Rouge bordeaux Oui 1 pièce
12832849 Format lettre Vert sapin Grille 6 pièces
10285731 Format lettre ; 3 lignes horizontales par pouce Rouge bordeaux Oui 1 pièce
11827363 A4 Vert sapin Grille 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11399544 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 63014000
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pages papier standard des cahiers de laboratoire Thermo Scientific Nalgene sont cousues.
Ces cahiers de laboratoire comptent 96 pages de papier cousues de manière permanente à carreaux ou à lignes horizontales. Consignez les informations nécessaires pour garantir la protection au titre des brevets. Les pages comprennent des espaces pour les dates et les signatures. Les cahiers contiennent des instructions pour la tenue de registres, une table des matières et une page pour la production de contenus. La couverture rigide est étanche (les pages ne le sont pas).
Caractéristiques :
  • Encarts prévus pour la date, la signature de l'utilisateur et du témoin dans le cadre de la protection au titre des brevets.
  • Faites votre choix entre une couverture vert forêt avec quadrillage vert de″ 6 mm et une couverture bordeaux avec lignes horizontales.
  • Dimension des pages : Lettre (8,5 × 11″) ou A4 (8,75 × 11,25″)
  • En permanence lié et paginé pour la sécurité et la traçabilité des données
Inclut :
Instructions pour la conservation des données, page destinée à l’édition du cahier et table des matières.
Remarque :
Les pages ne sont pas hydrorésistantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réglé Oui
Width (English) Page 11,25 po
Longueur (impériale) de page 8,75 po
Couleur de couvercle Rouge bordeaux
Matériau du couvercle Polyéthylène
Description Cahier de laboratoire ligné de format A4, 21,0 x 29,7 cm
Longueur (métrique) de page 222 mm
Largeur (métrique) de page 285.7 mm
Dimensions A4 ; lignes de 5 mm