Learn More
Thermo Scientific™ Grands entonnoirs en polyéthylène haute densité Nalgene™
Description
Les grands entonnoirs en polyéthylène haute densité Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés de rainures externes et internes qui favorisent l'échappement de l'air.
Les entonnoirs incassables en HDPE représentent une alternative plus sûre que le verre.
- Fabriqués en HDPE incassable, ils constituent un outil fiable pour un usage à long terme en laboratoire
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 258 mm |
| Capacité (métrique) | 4.06 l |
| Diamètre (métrique) de la tige | 92 mm |
| Matériau | HDPE |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Description | Grand entonnoir en PEHD 279 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 92 mm |
| Quantité | 6 |