Learn More
Thermo Scientific™ Grands entonnoirs en polyéthylène haute densité Nalgene™
Code produit 10788681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
201 mm
258 mm
Capacité (métrique):
1.9 l
4.06 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique) Conditionnement
10788681 201 mm 1.9 l 1 pièce
10122591 258 mm 4.06 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10788681 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42620080
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez une alternative plus sûre au verre avec cet entonnoir résistant aux éclats, dotée d’une nervure externe et interne pour l’échappement de l’air.
Les grands entonnoirs en polyéthylène haute densité Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés de rainures externes et internes qui favorisent l'échappement de l'air.
Les entonnoirs incassables en HDPE représentent une alternative plus sûre que le verre.
  • Fabriqués en HDPE incassable, ils constituent un outil fiable pour un usage à long terme en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 201 mm
Capacité (métrique) 1.9 l
Diamètre (métrique) de la tige 89 mm
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 245 mm
Autoclavable Non autoclavable
Description Grand entonnoir en PEHD 203 mm
Longueur (métrique) du tube 89 mm
Quantité 6