Learn More
Thermo Scientific™ Grandes cuvettes de stérilisation en polypropylène Nalgene™
Description
Séchez et stérilisez les instruments et produits de laboratoire grâce aux grandes cuves de stérilisation en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces cuvettes autoclavables sont également utiles pour la collecte et le lavage d’équipements de laboratoire sales. Ces cuvettes sont dotées de bords retournés pour une rigidité accrue et de poignées intégrées qui facilitent le transport.
- Les bacs sont coniques pour s’imbriquer les uns dans les autres et prendre moins de place
- La structure solide des parois résiste à une utilisation extrêmement intensive et à des autoclavages répétés
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 9.5 l |
| Dimensions (L x l x H) | 361 x 311 x 143 mm (14,25 x 12,25 x 5,675 in) |
| Description | Les cuves de stérilisation sont utiles pour le séchage et la stérilisation des instruments et du matériel de laboratoire ; collecte et lavage de l’équipement de laboratoire souillé |
| Hauteur (métrique) | 143 mm |
| Longueur (métrique) | 361 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Cuve de stérilisation |
| Largeur (métrique) | 311 mm |
| Longueur (impériale) | 14,25 in |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.