Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large grand format Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10074810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
4 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10074810 2 l 1 pièce
10176590 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10074810 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21200005
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez les flacons en PEHD à col large avec bouchon pour de nombreuses applications en laboratoire et sur le terrain, y compris le stockage de produits chimiques secs et l’échantillonnage d’eau.
Effectuez un grand nombre d'applications en laboratoire et sur le terrain, y compris le stockage de produits chimiques secs et l'échantillonnage d'eau avec les flacons en PEHD à col large grand format avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont parfaits pour une utilisation dans le congélateur à -100°C (-148°F). Le PEHD résistant aux produits chimiques est compatible avec un grand nombre de réactifs de laboratoire.
Caractéristiques :
  • L’excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools en fait des flacons polyvalents
  • Ils peuvent être utilisés dans le congélateur à -100°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Le capuchon sans joint ferme le flacon sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions
  • Ce flacon n’est pas étanche aux liquides†
Inclut :
Bouchons à vis de 100 mm en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.5 gal, 2 l
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Naturel
Description Grand flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 89 mm
Matériau PEHD
Nb par paquet 1/Pk.
Quantité 1/Pk.
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 100 mm
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 244 mm
Largeur (impériale) 4,73 po
Hauteur (impériale) 9,6 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Diamètre (métrique) 119 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 0.5 gal
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Jetable Non
Type de produit Grand flacon à col large
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.