Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large grand format Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10370671
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
4 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10370671 4 l 1 pièce
10508272 2 l 1 pièce
2 options
Code produit. 10370671
Marque: Thermo Scientific™ 21210010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accédez facilement à vos contenus avec les flacons en PPCO à col large grand format avec bouchon de grande taille.
Accédez facilement à vos contenus avec les flacons en PPCO à col large grand format Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon de grande taille. Ces flacons en copolymère de polypropylène sont spécifiquement conçus pour les applications dans lesquelles de grands volumes doivent être autoclavés.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance aux produits chimiques rendant ce flacon adapté à un large éventail d’utilisations en laboratoire ou sur le terrain
  • Le capuchon sans joint ferme le flacon sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions
Inclut :
Bouchons blancs à vis de 100 mm en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Ce flacon n’est pas étanche aux liquides†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 gal, 4 L
Capacité (métrique) 4 l
Capacité (impériale) 1 gal
Couleur Naturel
Description Grand flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 89 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 100 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 288 mm
Type de produit Flacon à col large
Largeur (impériale) 6,02 po
Hauteur (impériale) 11,32 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Diamètre (métrique) 153 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.