Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large grand format Nalgene™ avec bouchon
Description
Accédez facilement à vos contenus avec les flacons en PPCO à col large grand format Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon de grande taille. Ces flacons en copolymère de polypropylène sont spécifiquement conçus pour les applications dans lesquelles de grands volumes doivent être autoclavés.
- Excellente résistance aux produits chimiques rendant ce flacon adapté à un large éventail d’utilisations en laboratoire ou sur le terrain
- Le capuchon sans joint ferme le flacon sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions
Inclut :
Bouchons blancs à vis de 100 mm en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Ce flacon n’est pas étanche aux liquides†
Specifications
Specifications
| Capacité | 0.5 gal, 2 l |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Couleur | Naturel |
| Description | Grand flacon à col large |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 89 mm |
| Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
| Nb par paquet | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 100 mm |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.