Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes en PEBD Nalgene™ avec bouchon, 125 ml
Code produit 10004850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10004850 15 ml 20 mm -
10126640 30 ml 20 mm 12 pièces
10400051 60 ml 20 mm 12 pièces
10743481 125 ml 24 mm 12 pièces
10677131 250 ml 24 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10004850 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24110015
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez une main pour exécuter facilement des opérations avec les flacons transparents de distribution par gouttes en PEBD avec bouchon.
Utilisez une main pour exécuter facilement des opérations avec les flacons transparents de distribution par gouttes en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Les flacons sont dotés de bouchons à bec verseur fixés qui s’enclenchent en toute sécurité et ne se rompent pas lorsque les flacons sont pressés. Ces flacons en LDPE sont chimiquement compatibles avec la plupart des acides, bases et alcools. Visualisez facilement les niveaux de liquide à travers la paroi translucide.
  • Le flacon ne distribue qu’une seule goutte à la fois pour une distribution fiable.
  • Le bouchon captif en polypropylène reste en place lorsque le flacon est comprimé et ne dissipe pas accidentellement le liquide.
  • Fonctionnement pratique d’une seule main permettant de libérer l’autre main.
Informations de commande :
Bouchon de rechange adapté à la taille 15, 30 et 60 ml, commander le n° de réf. N° 712411-1030
Bouchon de rechange pour une taille de 125 et 250 ml, réf. n° de catalogue 712411--1125)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 96,52 mm
Hauteur (impériale) 3,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 24,89 mm
Type de bouchon Bouchon à bec verseur
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 0,5 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon distributeur compte-gouttes