Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes en PEBD Nalgene™ avec bouchon, 125 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 10400051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10400051 60 ml 20 mm 12 pièces
10004850 15 ml 20 mm -
10126640 30 ml 20 mm 12 pièces
10743481 125 ml 24 mm 12 pièces
10677131 250 ml 24 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10400051 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24110060
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez une main pour exécuter facilement des opérations avec les flacons transparents de distribution par gouttes en PEBD avec bouchon.
Utilisez une main pour exécuter facilement des opérations avec les flacons transparents de distribution par gouttes en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Les flacons sont dotés de bouchons à bec verseur fixés qui s’enclenchent en toute sécurité et ne se rompent pas lorsque les flacons sont pressés. Ces flacons en LDPE sont chimiquement compatibles avec la plupart des acides, bases et alcools. Visualisez facilement les niveaux de liquide à travers la paroi translucide.
  • Le flacon ne distribue qu’une seule goutte à la fois pour une distribution fiable.
  • Le bouchon captif en polypropylène reste en place lorsque le flacon est comprimé et ne dissipe pas accidentellement le liquide.
  • Fonctionnement pratique d’une seule main permettant de libérer l’autre main.
Informations de commande :
Bouchon de rechange adapté à la taille 15, 30 et 60 ml, commander le n° de réf. N° 712411-1030
Bouchon de rechange pour une taille de 125 et 250 ml, réf. n° de catalogue 712411--1125)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 99,06 mm
Type de produit Flacon distributeur compte-gouttes
Hauteur (impériale) 3,9 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 38,61 mm
Type de bouchon Bouchon à bec verseur
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.